Learn More
Thermo Scientific™ Syn-PER™ Réactif d’extraction des protéines synaptiques
Description
Thermo Scientific™ Syn-PER Le réactif d’extraction des protéines synaptiques est un réactif de lyse cellulaire propriétaire permettant l’isolement efficace des synaptosomes contenant des protéines synaptiques fonctionnelles à partir de tissus neuronaux et de neurones cultivés en primaire.
Points clés :
Une extraction – efficace permet d’obtenir jusqu’à 10 μg de protéine synaptique par milligramme de tissu neuronal ou 4 μg de protéine synaptique par boîte de 35 mm de neurones cultivés primaires (106 cellules)
Une formulation – douce isole des synaptosomes viables, extrait les protéines synaptiques natives et préserver l’intégrité des phosphoprotéines
Procédure – rapide : obtenir une suspension synaptosomique en moins d’une heure
Un protocole – simple ne nécessite aucune étape d’ultracentrifugation
Recommandé dans les domaines suivants :
Isoler les synaptosomes fonctionnels pour étudier la libération de neurotransmetteurs; Extraire les protéines pré- et post-synaptiques pour identifier les changements dans la composition et la fonction des protéines dans les synapses; Préservation et étude des événements de phosphorylation des protéines labiles ou transitoires associés aux synapses
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 100 mL |
| Format | Liquide |
| Type de produit | Réactif |
| Volume (métrique) | 100 mL |
| Contenu et stockage | À la réception, entreposez le produit à 4 °C. |
| Gamme de produit | Syn-PER |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.