missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SuperSignal™ Fibré substrat Western Blot, Pico taille PLUS + essai Atto

Numéro de catalogue. PIA45915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL + fibré de 20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PIA45915 500 mL + fibré de 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PIA45915 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A45915

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contient SuperSignal™ un substrat chimiluminescent West Pico PLUS ainsi qu’un échantillon de SuperSignal™ substrat chimiluminescent West Atto Ultimate Sensitive, fournissant des substrats de détection chimiluminescent pour le blot occidental courant et à haute sensibilité.

  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Sensibilité de la picogramme au femtogramme : Détecter des quantités de protéines cibles de faible à élevée femtogramme sur la nitrocellulose ou la membrane PVDF
    • Idéal pour les taches occidentales courantes
  • SuperSignal Ouest Atto
    • Sensibilité : femtogramme bas à attogramme élevé
    • Idéal pour des cibles à faible abondance ou des échantillons précieux

Spécifications

Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Transfert Western
Compatibilité des membranes Nitrocellulose, PVDF
Gamme de produit SuperSignal
Quantité 500 mL + fibré de 20 mL
Substrat Peroxydase de raifort
Sensibilité Picogramme vers femtogramme, femtogramme bas vers attogramme élevé
Suffisant pour 12 Mini-Gel Blots, 1000 cm² de membrane; 2 Mini-Gel Blots, 200 cm carrés de membrane
Contenu et stockage • 500 mL SuperSignal de réactif West Pico PLUS, à conserver à température
• ambiante 20 mL SuperSignal de réactif West Atto, conserver à 28 – °C

Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur glace humide ou sèche
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.