missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SuperSignal™ Amplificateur de taches de l’Ouest

Numéro de catalogue. PI46640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI46640 500 mL
PI46641 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI46640 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG46640

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Augmentez à la fois l’intensité et la sensibilité du signal de 3 à 10 fois avec ce réactif de traitement membranaire et ce diluant primaire d’anticorps.

Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blot Enhancer contient un réactif de traitement par membrane et un diluant anticorps primaire qui augmentent à la fois l’intensité et la sensibilité du signal de 3 à 10 fois comparativement à la détection effectuée sans lui.

Lorsqu’une protéine ou un antigène est difficile à détecter en raison d’une faible abondance ou d’une faible immunoréactivité, l’utilisation du SuperSignal Western Blot Enhancer peut réduire significativement le fond de fond et améliorer la détection d’antigènes faiblement abondants et faiblement immunoréactifs. Ce kit polyvalent fonctionne avec les membranes PVDF et nitrocellulose et est compatible avec la détection fluorescente, chromogénique et chimiluminescente.

Points clés :

  • Augmenter la sensibilité – permet d’augmenter l’intensité et la sensibilité du signal de 3 à 10 fois

  • Améliorer la spécificité – améliore le rapport signal/bruit pour les anticorps de mauvaise qualité et faible affinité

  • Une meilleure clarté – réduit l’arrière-plan pour des taches occidentales plus propres

  • La compatibilité – des membranes offre un renforcement efficace du signal avec le PVDF et les membranes de nitrocellulose

  • Compatibilité – du substrat validée pour une utilisation avec des méthodes de détection chromogénique, chimiluminescente et fluorescente

Spécifications

Type de produit Amplificateur de taches de l’Ouest
Méthode de détection Chimiluminescence, fluorescence, colorimétrique
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Transfert Western
Compatibilité des membranes Nitrocellulose, PVDF
Gamme de produit SuperSignal
Quantité 500 mL
Contenu et stockage À la réception, les solutions de stockage à 4 °C sont expédiées à température ambiante.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.