missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfathiazole, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1072722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1072722 100 g
AAA1072736 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1072722 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1072722
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 255,31 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Convient au développement de matériaux pour batteries.

  • Mélange d’hexanes où la teneur en n-hexane est ≥de 60%
  • Contrôlé pour détecter les contaminants fluorescents et absorbant les UV afin de réduire les interférences et d’obtenir des lignes de base plus stables.
  • Testé par GC-ECD pour garantir des niveaux minimaux de résidus halogénés (≤10 ng/L) et testé pour l’adéquation du GC/MS
  • Conforme également aux spécifications ACS
  • Usage exclusivement réservé à la recherche

Identifiants chimiques

CAS 72-14-0
Formule moléculaire C9H9N3O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 255.31
Numéro MDL MFCD00005319
Clé InChI JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfathiazole, sulphathiazole, sulfathiazol, sulfanilamidothiazole, 2-sulfanilamidothiazole, norsulfazole, thiazamide, 2-sulfonamidothiazole, norsulfasol, neostrepsan
PubChem CID 5340
ChEBI CHEBI:9337
Nom de l’IUPAC 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzènesulfonamide
SOURIRES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=NC=CS1

Spécifications

Nom ou substance chimique Sulfathiazole
Point de fusion 200 °C à 203 °C
Fourchette de pourcentages d’essai 99%
Quantité 100 g
Indice de Merck 14,8943
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde deuteré et l’éthanol. Soluble dans de l’acétone, des acides minéraux dilués, une solution d’hydroxyde de potassium, une solution d’hydroxyde de sodium, de l’eau d’ammoniaque, du sulfoxyde de diméthyle et du méthanol.
Poids de formule 255.32
Pourcentage de pureté 99%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 200-771-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche