missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide sulfamique, réactif ACS, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sulfamic Acid, ACS Reagent |
| Couleur | Blanc à blanc cassé |
| Point de fusion | 205 °C |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 2.15 |
| Quantité | 100 mL |
| Forme physique | Solide |
| Niveau | ACS |