missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Bille magnétique de sreptavidine Mag Sepharose™
Description
La streptavidine Mag Sepharose utilise la forte interaction entre la biotine et le ligand de streptavidina, qui est immobilisé sur les billes magnétiques.
- Purification à petite échelle à grande capacité des protéines issues de lysats cellulaires et de fluides biologiques
- Offre une pureté et un rendement élevés
- Permet un criblage parallèle facile des protéines avec une grande répétabilité
- Enrichissement simple des protéines à partir de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle faible μà élevée en ml)
- Les perles sont disponibles en deux formats de paquets : 2 × boues moyennes de 1 mL à 10% et 5 × boues moyennes de 1 mL à 10%
- Un millilitre de boue de 10% de milieu est équivalent à un milieu sédimentaire de 100 μl, ce qui est suffisant pour 20 séances de purification selon le protocole recommandé d’immunoprécipitation
- Capacité de liaison : >300 μg de BSA/mL biotinulés de boue moyenne
- Stabilité : stable
- Immunoprécipitation
- Purification
- Recherche de biomarqueurs
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Contenu et stockage | 4 °C à 8 °C |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pour un enrichissement simple et efficace des protéines cibles par immunoprécipitation et purification de biomolécules biotinylées |