missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Streptavidine, Alexa Fluor™ 594 Conjugué

Numéro de catalogue. S32356A
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
0.5 mL
Forme:
Liquide
Solide
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Forme
S32356A 0.5 mL Liquide
S11227A 1 mg Solide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. S32356A Supplier Invitrogen™ Supplier No. S32356

Streptavidine, Alexa Fluor™ 594 conjugué

Alexa Fluor™ La 594 streptavidine est composée d’une protéine de liaison à la biotine (streptavidine) attachée covalemment à un marquant fluorescent (Alexa Fluor™ colorant). La sreptavidine a une très grande affinité de liaison pour la biotine, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé avec un conjugué de biotine pour la détection spécifique de diverses protéines, motifs protéiques, acides nucléiques et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une cible protéique peut être détecté avec une streptavidine marquée fluorescentement). Des stratégies similaires sont utilisées dans de nombreux protocoles de détection, notamment les western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, ainsi que les essais sur microplaques. Alexa Fluor™ Les conjugués de streptavidine à colorant sont fournis sous forme de produit lyophilisé de 1 mg ou en volumes de 0,5 mL d’une solution de 2 mg/mL.

Caractéristiques importantes des Alexa Fluor™ 594 conjugués de streptavidine :
Alexa Fluor™ Le conjugué de streptavidine 594 a des maxima Ex/Em de ∼ (590/617)
Fluorescence brillante et photostable
Forte solubilité en solutions
• aqueuses Disponible en plusieurs couleurs
Idéal pour les Western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les essais sur microplaques et plus

encore Propriétés des Alexa Fluor™ colorants
Alexa Fluor™ Les colorants sont des colorants fluorescents organiques développés pour de meilleures performances en imagerie et autres protocoles d’étiquetage, et présentent une photostabilité et une luminosité améliorées ainsi qu’une solubilité accrue en solutions aqueuses. Disponibles dans une large gamme de couleurs, ces teintures sont un bon choix pour la plupart des applications d’imagerie.

Bloquage de la biotine
endogèneLes biotines naturelles peuvent interférer avec les schémas de détection de la biotine-streptavidine. Pour des expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit endogène de blocage de biotine afin de minimiser cette interférence.

Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.

Specifications

Concentration 2 mg/mL
Conjugué Alexa Fluor 594
Quantité 0.5 mL
Contenu et stockage À conserver au réfrigérateur (28 – °C) et à protéger de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Forme Liquide
Gamme de produit Alexa Fluor
Type de produit Conjugué de la sreptavidine (fluorescent)
Étiquette ou colorant Alexa Fluor Colorants

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.