missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouteille de média stérile PET

Numéro de catalogue. 01818103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
650 mL
1000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
01818103 125 mL
01818104 250 mL
01818105 650 mL
01818106 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01818103 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 3020400125

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bouteille de support étanche SAL-10 à l’épreuve

  • Bouteilles de médias jetables fiables et confortables
  • La Fisherbrand PET bouteille média est idéale pour la préparation et le stockage des supports.
  • Une alternative peu coûteuse et incassable aux bouteilles en verre
  • Fabriqué en polyéthylène térephtalate transparent et léger (PET) offrant une résistance aux impacts
  • Non pyrogène et non cytotoxique pour protéger les cellules
  • Maintenir une barrière efficace contre les gaz contre les variations de pH
  • Les graduations moulées ne vont pas s'effacer
  • Fermeture en polyéthylène haute densité (HDPE) pour assurer une performance étanche.
  • Emballé dans un plateau facile à manipuler emballé pour rester propre

Spécifications

Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Transparent
Matériau PET
Stérilité Stérile
Bouchon inclus Oui
Graduée Oui
Ouverture Étroit
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Forme Carré
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouteilles de milieu
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats