missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire en bois à hauteur debout
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB196XO7
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Auburn Stain
Naturel
Tache de miel
Tache de moka
Tache de récolte
Tache d’ambre
Tache naturelle
Matériau:
Placage de chêne
Placage d’érable
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Matériau
FB196XO7 Tache de moka Placage de chêne
FB196XM1 Tache naturelle Placage d’érable
FB196XM2 Tache de miel Placage d’érable
FB196XM3 Tache d’ambre Placage d’érable
FB196XM4 Auburn Stain Placage d’érable
FB196XM5 Tache de récolte Placage d’érable
FB196XM7 Tache de moka Placage d’érable
FB196XO1 Naturel Placage de chêne
FB196XO2 Tache de miel Placage de chêne
FB196XO3 Tache d’ambre Placage de chêne
FB196XO4 Auburn Stain Placage de chêne
FB196XO5 Tache de récolte Placage de chêne
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. FB196XO7

Fisherbrand™ Les armoires en bois à hauteur debout apportent qualité, chaleur et durabilité à votre laboratoire.

  • Hauteur debout (35 po)
  • Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
  • Avec un cadre massif en mortaise/tenon supérieur, construction à chevilles à chevilles collées et vissées.
  • Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
  • Les armoires ont un design entièrement affleurant avec des bords carrés.
  • Elles sont assorties verticalement au grain et sont teintées à l’intérieur comme à l’extérieur.
  • Suspension des tiroirs : 100 lb. pleine extension

Compliance

SEFA 8

Spécifications

Type de produit Armoire à hauteur debout
Profondeur (impériale) 23,375 pouces.
Garantie 2 ans
Type de hotte Hauteur debout
Hauteur (impériale) 35 po.
Certifications/Conformité SEFA 8
Largeur (impériale) 36 po.
Couleur Tache de moka
Largeur (métrique) 91.4 cm
Nb de tiroirs 4
Hauteur (métrique) 88.9 cm
Profondeur (métrique) 59.4 cm
Matériau Placage de chêne
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats