missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sophoricoside 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S0835100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S0835100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S0835100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur S0835100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 152-95-4
Formule moléculaire C21H20O10
Poids moléculaire (g/mol) 432.381
Numéro MDL MFCD01075138
Clé InChI ISQRJFLLIDGZEP-CMWLGVBASA-N
Synonyme Genistein 4′C-Glucoside, 4′C-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxyisoflavone
PubChem CID 5321398
Nom de l’IUPAC 5,7-dihydroxy-3-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyphényl]chromène-4-one
SOURIRES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Sophoricoside
Point de fusion 297 °C
Quantité 100 mg
Poids de formule 432.38
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline