missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propionate de sodium, FCC, 99-100,5%, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18606759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
45 kg
Emballage:
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18606759 45 kg Fût en fibre
18606756 500 g Seau en polyéthylène
18606757 2.5 kg Seau en polyéthylène
18606758 12 kg Fût en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18606759 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur SO19245KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

SO192, 137-40-6, C3H5NaO2

Spectrum™ Le propionate chimique de sodium, FCC, est principalement utilisé comme conservateur alimentaire. Le grade FCC répond aux exigences du Codex chimique alimentaire indiqué et convient à toutes les applications alimentaires, boissons et suppléments nutritionnels. Spectrum Chemical offre plus de 300 ingrédients chimiques de qualité alimentaire emballés dans des bouteilles de taille laboratoire en quantités de tambour de production, et sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) selon le 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 137-40-6
Formule moléculaire C3H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.06
Clé InChI JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC Propanoate de sodium
SOURIRES [Na+].CCC([O-])=O

Spécifications

CAS % maximal 1
Emballage Fût en fibre
Quantité 45 kg
Pourcentage de pureté 99 à 100,5%
Niveau FCC