missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, granulés purs, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1064621000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Emballage:
Bouteille en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1064621000 1 kg Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M1064621000 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.06462.1000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity sodium hydroxide pellets suitable for chemical production and analytical applications.

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2
Formule moléculaire NaOH
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Synonyme Soda caustic

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
Numéro UN 1823
Densité 2,13 g/cm3 (20 °C)
Quantité 1 kg
Poids de formule 40
Pourcentage de pureté 97%
Niveau Not Available
Emballage Bouteille en plastique