Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Cassettes de dialyse G3, MWCO irradié 10K

Description
Les Slide-A-Lyzer cassettes G3 sont des dispositifs de dialyse à usage unique conçus pour maximiser la performance et la praticité. Ils offrent une alternative facile à utiliser et sécuritaire aux tubes de dialyse traditionnels et sont utilisés dans une large gamme d’applications, notamment l’élimination de contaminants et de sels à faible poids moléculaire, l’échange de tampons et la concentration d’échantillons. Contrairement aux tubes plats standards, ces dispositifs innovants ne nécessitent pas de nœuds ou de clips pouvant entraîner des fuites et des pertes d’échantillons.
Les Slide-A-Lyzer cassettes G3 sont des dispositifs de dialyse à usage unique conçus pour maximiser la performance et la praticité. Ils offrent une alternative facile à utiliser et sécuritaire aux tubes de dialyse traditionnels et sont utilisés dans une large gamme d’applications, notamment l’élimination de contaminants et de sels à faible poids moléculaire, l’échange de tampons et la concentration d’échantillons. Contrairement aux tubes plats standards, ces dispositifs innovants ne nécessitent pas de nœuds ou de clips pouvant entraîner des fuites et des pertes d’échantillons.
Les nouvelles cassettes G3 sont conçues ergonomiquement pour être nettement plus légères et compactes que les générations précédentes, ce qui les rend plus faciles à manipuler et plus pratiques à utiliser. Ce nouveau design offre un nouveau capuchon permettant un chargement et une récupération d’échantillons sans effort, fournissant un retour visuel et haptique lors de l’ouverture et de la fermeture pour assurer le transfert et la sécurité de l’échantillon. Le chargement et le retrait de l’échantillon se font facilement à l’aide d’une pipette sérologique ou d’une aiguille hypodermique (optionnelle) fixée à une seringue. Toutes les cassettes G3 offrent une chambre d’air intégrée qui assure la flottabilité et l’orientation verticale pendant le processus de dialyse.
Slide-A-Lyzer Les cassettes de dialyse G3 sont disponibles en cinq tailles différentes, adaptées à des volumes d’échantillons allant de 0,5 à 125 mL, et sont fournies avec des seuils de poids moléculaire (MWCO) de 2K, 3,5K, 10K et 20K.
Les membranes des cassettes’ sont composées de cellulose régénérée à faible liaison qui offre une pureté et une récupération maximales de l’échantillon. Les matériaux de membrane et de cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et tampons de laboratoire courants.
Les Slide-A-Lyzer cassettes G3 avec le MWCO 10K sont également offertes au Electron Beam format traité pour des applications telles que la culture de cellules, la purification de virus ou la préparation d’échantillons pour d’autres applications nécessitant des conditions minimisant le risque de contamination de l’échantillon. Un dosage déterminé pour stériliser les unités a été utilisé à partir de tests de biocharge pour identifier la croissance anaérobie. Les tests de stérilité ne sont pas effectués sur des terrains individuels.
Les caractéristiques des Slide-A-Lyzer cassettes G3 Dialysis incluent :
• Une chambre de cassette plate efficace pour la dialyse—, abritant deux membranes, offre un rapport surface/volume élevé maximisant le taux
• de diffusion. Charge et retrait d’échantillons facilités—d’utilisation avec une pipette et/ou une seringue. •
Une récupération—élevée des échantillons, un plastique et une membrane à faible liaison aident à minimiser les pertes d’échantillons comparativement aux systèmes
• de filtration et de résine. Sécurité— maximale de l’échantillonLes membranes scellées empêchent les fuites qui peuvent survenir avec les tubes de dialyse et les appareils faits maison. Les capuchons ont un retour visuel et haptique assurant une fermeture sécurisée de la chambre
• d’échantillonnage Dispositifs—
• de design profilé sans plastique et plus légers Format—auto-flottant conçu pour flotter indépendamment sans bouée externe Option—
• irradiée Des cassettes irradiées à faisceau électrique sont disponibles pour des applications nécessitant des conditions minimisant le risque de contamination de l’échantillon
Spécifications
Spécifications
| Cible de purification | Échange tampon, protéine |
| Membrane | Membrane cellulose, dialyse |
| Format | Cassette |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Seuil de rétention des molécules | 10 kDa |
| Gamme de produit | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 8 cassettes |