missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG secondary Sheep anti-Rabbit, Polyclonal, Secondary Antibody, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. AP510MI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AP510MI 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AP510MI Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur AP510

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sheep Polyclonal Antibody

Sheep-anti-Rabbit IgG secondary antibody detects level of Rabbit IgG secondary and has been published and validated for use in ELISA.

Spécifications

Antigène Sheep anti-Rabbit IgG
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Concentration 2mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule Purified sheep polyclonal in buffer containing PBS with 0.05% sodium azide. AF2
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Rabbit IgG
Méthode de purification Octanoic Acid and Ammonium Sulfate cut. Depleted against Goat IgG and Rabbit IgM
Quantité 1 mg
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage 2-8°C for up to 12 months.
Forme Purified
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

For Research Use Only