missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Serviettes à rouleau dur
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19014910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
1150 pi x 7,5 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19014910 1150 pi x 7,5 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19014910 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 25702

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu avec des poches d’absorption brevetées, qui nécessitent seulement moins de serviettes pour sécher les mains.

  • Inclut une fonction de rouleau de stub qui réduit le gaspillage
  • Moins de changements
  • Serviettes de grande capacité

Spécifications

Type de produit Serviettes à rouleau dur
Longueur (impériale) 1150 ft.
Longueur (métrique) 350.5 m
Largeur (impériale) 7,5 in
Largeur (métrique) 19.0 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu-blanc
Dimensions (L x P) 1150 pi x 7,5 po.
À utiliser avec (équipement) Systèmes de distribution MOD