missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 97+%, 99+% ee
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol |
| Nom Remarque | ≥99% EE |
| Point de fusion | 160 °C à 166 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Nom de l’IUPAC | 5H,5'H,6H,6'H,7H,7'H,8H,8'H-[1,1'-binaphthalène]-2,2'-diol |
| Poids de formule | 294.39 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312+H332-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche