Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Tampon de dépouillement Western Blot
Description
Thermo Scientific™ Restaurez le tampon de dénudage Western Blot de façon sécuritaire et efficace élimine les anticorps primaires et secondaires des membranes de la nitrocellulose et du PVDF afin de permettre la reprobation des Western blots chimiluminescents.
Effectuer de l’électrophorèse en gel et des tests d’immunoblots dupliqués pour tester de nouveaux anticorps primaires ou concentrations d’anticorps est long et coûteux. Le tampon Restore Western Blot Stripping élimine ces déchets lors de la détection des immunoblots avec des substrats chimiluminescents Western blotting. Le réactif permet un retrait propre et efficace des anticorps primaires et secondaires des immunoblots sans endommager ni endommager l’antigène immobilisé. Cela permet d’enlever et de réexaminer les taches avec confiance.
Points clés :
Ça fait gagner du temps –, pas besoin de refaire des gels et des tampons
Cela évite un échantillon coûteux – de resonder la membrane en utilisant le même échantillon cible
Une formulation efficace – est plus efficace pour éliminer les anticorps que les tampons faits maison
Le doux – n’endommage pas l’antigène cible lors du démontage, permettant un resondage efficace
Sans – odeur, pas de mercaptans, pas d’odeurs âcres
Moins économique – que d’autres tampons de démontage commerciaux
Réutiliser un blot de nitrocellulose ou de PVDF pour détecter une cible différente avec un anticorps primaire différent; Refaire un blot pour corriger ou optimiser les concentrations d’anticorps qui étaient inefficaces la première fois.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tampon de dépouillement Western Blot |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| Compatibilité des membranes | Nitrocellulose, PVDF |
| Gamme de produit | Restauration |
| Quantité | 5 L |
| Contenu et stockage | Entreposage : À la réception, conserver à température ambiante ou à 4 °C. Produit expédié à température ambiante. |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.