missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva RESOURCE™ Q Colonnes IEX
Description
- Les particules rigides, monodispersées et sphériques avec une distribution contrôlée de la taille des pores offrent d’excellentes caractéristiques de flux, une charge d’échantillons allant jusqu’à 25 mg/mL et une stabilité dans les solvants organiques et les extrêmes de pH
- Les colonnes de ressources avec un volume de lit de 1 mL ont des temps de séparation de 3 minutes ou moins à 9,6 mL/min et environ 20 minutes à l’aide d’une pompe péristaltique à 1 mL/min.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | RESOURCE Q |
| Contenus des kits | Connecteurs pour équipements de chromatographie haute et basse pression et instructions |
| Matériau de la colonne | PEEK |
| Matrice | Polystyrène/divinylbenzène |
| Débit | >60 mL/min. |
| À utiliser avec (application) | RESOURCE Les colonnes Q sont préemballées avec SOURCE du 15Q, un puissant échangeur d’anions pour la purification polie à haute résolution des protéines à débits élevés. |
| Type de ligand | Ammonium quaternaire |
| Contenu et stockage | 4 °C à 30 °C dans 20% d’éthanol |
| Diamètre (métrique) intérieur de colonne | 16 mm |
| Volume (métrique) | 6 mL |
| Afficher plus de résultats |