missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Qubit™ Kits de dosage pour la quantification de l’ADN double brin

Numéro de catalogue. Q32853
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
500 tests
Essai:
Quantification de l’ADN double brin, BR
Quantification de l’ADNdb, HS
Plage de quantification:
0,1 à 120 ng
4 à 2 000 ng
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Essai Plage de quantification
Q32853 500 tests Quantification de l’ADN double brin, BR 4 à 2 000 ng
Q32851 100 tests Quantification de l’ADNdb, HS 0,1 à 120 ng
Q32850 100 tests Quantification de l’ADN double brin, BR 4 à 2 000 ng
Q32854 500 tests Quantification de l’ADNdb, HS 0,1 à 120 ng
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. Q32853 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q32853

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Kit de test BR

Réalisez une quantification précise et exacte de l’ADN double brin grâce aux kits de test Qubit ADNdb HS et BR. Ces kits de quantification de l’ADN double brin permettent une détection rapide et sélective d’échantillons d’ADN à faible et forte abondance, et peuvent distinguer l’ADN double brin de l’ADN simple brin, de l’ARN, des protéines et des nucléotides libres.

Obtenez une quantification précise et exacte de l'ADN double brin grâce Qubit aux kits de test ADNdb BR (à large éventail). Ces kits de quantification de l’ADN double brin permettent une détection rapide et sélective d’échantillons d’ADN à faible et forte abondance, et peuvent distinguer l’ADN double brin de l’ADN simple brin, de l’ARN, des protéines et des nucléotides libres. Les contaminants tels que les sels, les solvants ou les détergents sont bien tolérés.

Qubit Les kits de test ADNdb HS et BR, conçus pour être utilisés avec Qubit les fluorimètres sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) par rapport à l’ADN simple brin (ADNsb), l’ARN, les protéines et les nucléotides libres. Tous les kits fournissent un réactif d’analyse concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN prédilués. Il vous suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, d’ajouter votre échantillon (tout volume compris entre 1 μL et 20 μL est acceptable), et de lire la concentration à l’aide d’un Qubit fluorimètre.

Qubit Kit de test ADN double brin (ADNdb) HS

Le Qubit kit de test ADNdb HS (haute sensibilité), lorsqu'il est utilisé avec le Qubit fluorimètre offre une méthode précise et sélective pour la quantification d’échantillons d’ADN sensibles. En fonction du volume de l’échantillon, le kit de test est conçu pour être précis pour des concentrations initiales d'ADN comprises entre 0,005 à 120 ng/μL, fournissant une plage de détection de 0,1 à 120 ng.

Qubit Kit de test ADN double brin BR

Le Qubit kit de test ADNdb BR (à large éventail), lorsqu'il est utilisé avec le Qubit fluorimètre, offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN. En fonction du volume de l’échantillon, le kit de test est conçu pour être précis pour des concentrations initiales d'ADN comprises entre 0,2 à 2 000 ng/μL, fournissant une plage de détection de 4 à 2 000 ng.

Remarques

  • Qubit Les kits de test ADNdb HS et BR peuvent être utilisés avec n’importe quel Qubit fluorimètre
  • À utiliser avec des tubes PCR transparents et à paroi mince de 0,5 ml (n° Q32856) pour Qubit les 4 fluorimètres et les 8 x 200-μ barrettes de tube en L (n° de cat. Q33252) pour Qubit fluorimètre flexible

Spécifications

Essai Quantification de l’ADN double brin, BR
Méthode de détection Fluorescence
Excitation/Émission 510/527
À utiliser avec (équipement) Qubit Fluorimètre
Nb de réactions 500 réactions
Plage de quantification 4 à 2 000 ng
Gamme de produit Qubit
Quantité 500 tests
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante