missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Système PCR en temps réel 6 Flex, bureau à 96 puits
Description
Comprend
Ordinateur de bureau
Avec un flux de travail simplifié, un logiciel intuitif et une interface à écran tactile, le QuantStudio™ système 6 Flex offre une reproductibilité exceptionnelle à un prix abordable.
Les caractéristiques du QuantStudio™ système PCR en temps réel 6 Flex incluent :
Thermo Fisher Cloud :
Thermo Fisher Cloud offre aux scientifiques un endroit sécurisé pour stocker, analyser et partager des données. Applied Biosystems Les modules d’analyse qPCR au sein de Fisher Thermo Cloud sont des outils logiciels basés sur un navigateur web, flexibles, rapides et faciles à utiliser. Ces outils logiciels sont compatibles avec Mac le PC ainsi qu’avec la plupart Applied Biosystems des types de fichiers d’instruments.
Le QuantStudio™ système 6 Flex permet l’échangeur d’un bloc Fast de 96 puits, d’un Fast de 96 puits ou d’un bloc de 384 puits. Le système est livré avec un seul type de bloc (un bloc à 96 puits dans ce cas); d’autres types de blocs peuvent être achetés séparément. Pour un système qui supporte TaqMan™ aussi les cartes de tableau ainsi que l’automatisation, veuillez consulter notre QuantStudio™ système 7 Flex. Le QuantStudio™ système 6 Flex peut aussi être mis à niveau vers un QuantStudio™ système 7 Flex plus tard, selon que vos besoins changent. Pour une productivité optimale, considérez le QuantStudio™ système 12K Flex, qui permet TaqMan™ OpenArray™ aussi les plaques.
Améliorez vos capacités lorsque vous en avez besoin :
Le QuantStudio™ système 6 Flex peut être mis à niveau sans effort vers un QuantStudio™ système 7 Flex par un ingénieur de service sur le terrain pour vous offrir des capacités supplémentaires d’automatisation, de débit et de multiplexage.
Résultats fiables :
Une meilleure précision des données puits à puits et instrument-instrument est obtenue grâce au OptiFlex™ système, qui comprend 5 canaux couplés de filtre d’excitation et d’émission.
Analyse de données sensibles :
Détecter des changements de quantité cible aussi petits que 1,5 fois dans les réactions à plex simple et obtenir 10 logarogrammes de plage dynamique linéaire.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
- Un prix abordable vous permet d’obtenir un instrument haute performance avec un investissement initial minimal
- Compatible avec plus de 8 millions TaqMan™ d’essais pour l’expression génique, la variation génétique, la régulation des gènes ou les expériences d’expression protéique
- La conception intelligente de la QuantStudio™ plateforme combinée à Applied Biosystems™ la fiabilité et à la précision des instruments
- Logiciel facile à utiliser, écran tactile réactif et échange de blocs sans effort sans besoin d’outils
Thermo Fisher Cloud :
Thermo Fisher Cloud offre aux scientifiques un endroit sécurisé pour stocker, analyser et partager des données. Applied Biosystems Les modules d’analyse qPCR au sein de Fisher Thermo Cloud sont des outils logiciels basés sur un navigateur web, flexibles, rapides et faciles à utiliser. Ces outils logiciels sont compatibles avec Mac le PC ainsi qu’avec la plupart Applied Biosystems des types de fichiers d’instruments.
Le QuantStudio™ système 6 Flex permet l’échangeur d’un bloc Fast de 96 puits, d’un Fast de 96 puits ou d’un bloc de 384 puits. Le système est livré avec un seul type de bloc (un bloc à 96 puits dans ce cas); d’autres types de blocs peuvent être achetés séparément. Pour un système qui supporte TaqMan™ aussi les cartes de tableau ainsi que l’automatisation, veuillez consulter notre QuantStudio™ système 7 Flex. Le QuantStudio™ système 6 Flex peut aussi être mis à niveau vers un QuantStudio™ système 7 Flex plus tard, selon que vos besoins changent. Pour une productivité optimale, considérez le QuantStudio™ système 12K Flex, qui permet TaqMan™ OpenArray™ aussi les plaques.
Améliorez vos capacités lorsque vous en avez besoin :
Le QuantStudio™ système 6 Flex peut être mis à niveau sans effort vers un QuantStudio™ système 7 Flex par un ingénieur de service sur le terrain pour vous offrir des capacités supplémentaires d’automatisation, de débit et de multiplexage.
Résultats fiables :
Une meilleure précision des données puits à puits et instrument-instrument est obtenue grâce au OptiFlex™ système, qui comprend 5 canaux couplés de filtre d’excitation et d’émission.
Analyse de données sensibles :
Détecter des changements de quantité cible aussi petits que 1,5 fois dans les réactions à plex simple et obtenir 10 logarogrammes de plage dynamique linéaire.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Spécifications
Spécifications
| Format de bloc | Interchangeables |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Contenu et stockage | Ordinateur de bureau |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ |
| Gamme de produit | QuantStudio |
| Type d’écran | Écran tactile |
| Aperçu général | QuantStudio™ Système PCR 6 Flex Real Time, 96 puits |
| Quantité | 1 système |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.