Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Instrument PCR numérique 3D
Description
Comprend
Sans cordon d’alimentation
L’instrument lit et analyse les puces QuantStudio™ 3D Digital PCR après amplification PCR. Compact et léger, il permet une lecture rapide des puces en quelques minutes et fournit des données de PCR numérique précises, sensibles et reproductibles. Le système Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D Digital PCR constitue une plateforme abordable offrant une grande exactitude, sensibilité et précision dans un format compact évolutif et facile à utiliser, quel que soit le niveau d’expérience. La PCR numérique permet une quantification absolue des cibles sans recours à une courbe standard, ouvrant la voie à de nouvelles applications, notamment la détection d’événements très rares et le comptage exact du nombre de cibles dans un échantillon.
Le système repose sur une technologie de puces nanofluidiques à haute densité permettant de partitionner un échantillon en jusqu’à 20 000 réactions indépendantes. Les échantillons et produits d’amplification restent confinés durant tout le flux de travail, et un résultat facile à interpréter (copies cibles/μL) est généré, réduisant l’expertise requise. Il suffit de charger le mélange réactionnel sur la puce, d’amplifier avec le système GeneAmp™ PCR System 9700 à double bloc plat, puis de lire la concentration cible avec l’instrument QuantStudio™ 3D Digital PCR.
- Découvrez un flux de travail simple, clé en main et basé sur une puce
- Économisez de l’argent avec un système qui coûte plus de 50% moins cher que la concurrence
- Quantitate des concentrations absolues d’acides nucléiques en copies/μL
Spécifications
Spécifications
| Format de bloc | Puces PCR numériques 3D |
| Contenu et stockage | Ordinateur de bureau |
| À utiliser avec (application) | PCR numérique, PCR en temps réel (qPCR) |
| Quantité | 1 Instrument |
| Configurations des blocs | Puces PCR numériques 3D |