missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 systèmes PCR en temps réel, 96 puits, 0,1 mL, portable
Description
Comprend
Ordinateur portable
Le logiciel simplifié de conception et d’analyse est idéal tant pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés. Lorsqu’il est connecté au Thermo Fisher Cloud, le QuantStudio™ système 3 donne accès à vos données où et quand vous le souhaitez. Grâce à une technologie éprouvée OptiFlex™ (avec 4 canaux couplés et une DEL blanche) et trois zones de température indépendantes VeriFlex™ , le QuantStudio™ système 3 permet une meilleure précision et sensibilité des données pour un large éventail d’applications génomiques.
Les caractéristiques du QuantStudio™ système 3 incluent :
Thermo Fisher Cloud :
Thermo Fisher Cloud offre aux scientifiques un endroit sécurisé pour stocker, analyser et partager des données. Téléversez les données depuis l’instrument ou téléversez vos propres fichiers depuis n’importe où vous avez accès au web. Applied Biosystems Les modules d’analyse qPCR dans le Thermo Fisher Cloud sont des outils logiciels basés sur un navigateur web, flexibles, rapides et faciles à utiliser.
Facile à utiliser :
Le QuantStudio™ système PCR en temps réel 3 est compact dans sa forme, calibré en usine et livré dans un emballage convivial pour permettre une installation rapide et simple pour une utilisation immédiate. L’écran tactile interactif offre une expérience d’ergonomie moderne et les logiciels d’instruments simplifiés/modèles de protocoles pré-optimisés permettent aux utilisateurs de tout niveau d’expérience de configurer rapidement et de lancer une exécution.
Options de logiciels de conception et d’analyse :
Option 1 : QuantStudio™ Logiciels infonuagiques de conception et d’analyse
Option 2 : QuantStudio™ Conception et analyse de logiciels de bureau
Résultats fiables :
Une amélioration de la précision des données puits à puits et instrument à instrument est obtenue grâce OptiFlex™ à une technologie qui propose 4 canaux couplés de filtre d’excitation et d’émission avec DEL blanche.
Analyse de données sensibles :
Détecter des changements de quantité cible aussi petits que 1,5 fois dans les réactions à plex simple et obtenir 10 logarogrammes de plage dynamique linéaire.
Grande polyvalence d’application :
Des protocoles simples et optimisés, des tests et réactifs fiables, ainsi que des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, incluant l’expression génique, la variation génétique, la régulation génique, et plus encore.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
- Logiciel d’instruments simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Technologie éprouvée OptiFlex™ (4 canaux couplés avec DEL blanche) pour des résultats fiables
- L’option logicielle sécurisée basée sur le nuage offre une accessibilité et des options de stockage accrues
- Gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonctionnalités de pause pour un meilleur contrôle des expériences
- Format 96 puits 0,2 mL ou 96 puits 0,1 mL
Thermo Fisher Cloud :
Thermo Fisher Cloud offre aux scientifiques un endroit sécurisé pour stocker, analyser et partager des données. Téléversez les données depuis l’instrument ou téléversez vos propres fichiers depuis n’importe où vous avez accès au web. Applied Biosystems Les modules d’analyse qPCR dans le Thermo Fisher Cloud sont des outils logiciels basés sur un navigateur web, flexibles, rapides et faciles à utiliser.
Facile à utiliser :
Le QuantStudio™ système PCR en temps réel 3 est compact dans sa forme, calibré en usine et livré dans un emballage convivial pour permettre une installation rapide et simple pour une utilisation immédiate. L’écran tactile interactif offre une expérience d’ergonomie moderne et les logiciels d’instruments simplifiés/modèles de protocoles pré-optimisés permettent aux utilisateurs de tout niveau d’expérience de configurer rapidement et de lancer une exécution.
Options de logiciels de conception et d’analyse :
Option 1 : QuantStudio™ Logiciels infonuagiques de conception et d’analyse
- Prend en charge la configuration système basée sur navigateur web avec un PC ou un ordinateur MAC
- Logiciel simplifié pour une meilleure utilisabilité et un temps de réponse amélioré
- Permet un accès sécurisé à vos données quand et où vous le souhaitez via le nuage
- Pas de logiciel à installer, pas de licences et pas de versions à mettre à jour
Option 2 : QuantStudio™ Conception et analyse de logiciels de bureau
- Prend en compte la configuration traditionnelle des systèmes informatiques co-localisés sur Windows™ le système d’exploitation 7
- Logiciel simplifié pour une meilleure utilisabilité et un temps de réponse amélioré
- Aucune licence d’achat
Résultats fiables :
Une amélioration de la précision des données puits à puits et instrument à instrument est obtenue grâce OptiFlex™ à une technologie qui propose 4 canaux couplés de filtre d’excitation et d’émission avec DEL blanche.
Analyse de données sensibles :
Détecter des changements de quantité cible aussi petits que 1,5 fois dans les réactions à plex simple et obtenir 10 logarogrammes de plage dynamique linéaire.
Grande polyvalence d’application :
Des protocoles simples et optimisés, des tests et réactifs fiables, ainsi que des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, incluant l’expression génique, la variation génétique, la régulation génique, et plus encore.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Order Info
Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Format de bloc | Non interchangeables |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Contenu et stockage | La formation comprenait |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ |
| Gamme de produit | QuantStudio |
| Type d’écran | Écran tactile |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique | 0.1 ml |
| Quantité | 1 système |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.