missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Qdot™ 605 Streptavidine conjuguée

Numéro de catalogue. Q10103MP
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
200 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q10103MP 50 μL
Q10101MP 200 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q10103MP Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur Q10103MP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Qdot™ 605 Streptavidine conjuguée

Qdot™ Le conjugué de la sreptavidine 605 est composé d’une protéine liant la biotine (streptavidine) attachée covalentement à un marqueur fluorescent (Qdot™ nanocristal). La sreptavidine a une très grande affinité de liaison pour la biotine, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé avec un conjugué de biotine pour la détection spécifique de diverses protéines, motifs protéiques, acides nucléiques et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une cible protéique peut être détecté avec une streptavidine marquée fluorescentement). Des stratégies similaires sont utilisées dans de nombreux protocoles de détection, y compris les western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, ainsi que les tests sur microplaques, et sont également employées dans les flux de travail de purification pour atteindre un fractionnement ciblé. Qdot™ Les conjugués nanocristallins sont fournis sous forme de solutions 1M μ.

Caractéristiques importantes des Qdot™ conjugués de streptavidine :
  • Le conjugué de la sreptavidine Qdot™ 605 a des maximums d’émission de ∼605 nm
  • Environ 5 à 10 streptavidines par Qdot™ nanocristal
  • Extrêmement phototable et fluorescente éclatante
  • Excité efficacement avec des sources d’excitation unifilaire
  • Émission étroite, grand décalage de Stokes
  • Disponible en plusieurs couleurs
  • Idéal pour les Western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les tests de microplaques et plus encore

    . Propriétés des Qdot™ nanocristaux
    Le Qdot™ conjugué de la streptavidine a la taille d’une grande macromolécule ou protéine (∼15 –à 20 nm) et représente la classe la plus brillante de réactifs de détection de streptavidina. Qdot™ Les conjugués de streptavidine sont fabriqués à partir d’un cristal à l’échelle nanométrique d’un matériau semi-conducteur (CdSe), qui est recouvert d’une couche semi-conductrice supplémentaire (ZnS) pour améliorer les propriétés optiques du matériau. Les Qdot™ conjugués de streptavidine 705 et Qdot™ 800, qui incluent CdSeTe, sont fabriqués de manière similaire. Ce matériau en noyau est ensuite recouvert d’une couche polymère qui permet aux matériaux d’être conjugués aux molécules biologiques et de conserver leurs propriétés optiques.

    D’autres conjugués fluorescents de streptavidine sont disponibles
    Nous offrons plusieurs autres Qdot™ couleurs ou essayez le Qdot™ kit échantillon de streptavidine, contenant Qdot™ des conjugués de streptavidine en six couleurs. En plus des conjugués nanocristallins, nous offrons une large gamme de streptavidines conjuguées à Alexa Fluor™ des colorants, des colorants Oregon Green™ , des conjugués enzymatiques et des fluorophores traditionnels comme le colorant texan Red™ , la fluorescéine (FITC) et plus encore.

    Trouver les conjugués
    biotinylésNous offrons une gamme étendue de conjugués biotinylés pour une utilisation dans les stratégies de détection de la biotine-streptavidine.
  • Utilisez l’outil de recherche d’anticorps primaires pour trouver des anticorps primaires biotinylés
  • Utilisez l’outil de sélection d’anticorps secondaires pour détecter les anticorps secondaires biotinylés ainsi que les anticorps

    biotinylés anti-colorants et anti-hapten. Biotine
    endogène bloquante. Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les schémas de détection de la biotine-streptavidina. Pour des expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit endogène de blocage de biotine afin de minimiser cette interférence.

    Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
  • Spécifications

    Concentration 1 μM
    Conjugué Qdot 605
    Quantité 50 μL
    Contenu et stockage 1 tube — Stocker à 2 à 6 °C; NE GÈLE PAS
    Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
    Forme Liquide
    Gamme de produit Qdot
    Type de produit Conjugué de la sreptavidine (fluorescent)

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.