missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 565 Conjugué de streptavidine
Description
Qdot™ Le conjugué 565 de streptavidine comprend une protéine liant la biotine (streptavidine) attachée covalentement à un marqueur fluorescent (Qdot™ nanocristal). La sreptavidine a une très grande affinité de liaison pour la biotine, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé avec un conjugué de biotine pour la détection spécifique de diverses protéines, motifs protéiques, acides nucléiques et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une cible protéique peut être détecté avec une streptavidine marquée fluorescentement). Des stratégies similaires sont utilisées dans de nombreux protocoles de détection, y compris les western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, ainsi que les tests sur microplaques, et sont également employées dans les flux de travail de purification pour atteindre un fractionnement ciblé. Qdot™ Les conjugués nanocristallins sont fournis sous forme de solutions 1M μ.
Caractéristiques importantes des Qdot™ conjugués de streptavidine :
Le conjugué de sreptavidine Qdot™ 565 a des maximums d’émission de ∼565 nm
Environ 5 à 10 streptavidines par Qdot™ nanocristal
Extrêmement phototable et fluorescente éclatante
Excité efficacement avec des sources d’excitation unifilaire
Émission étroite, grand décalage de Stokes
Disponible en plusieurs couleurs
Idéal pour les Western blots, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les tests de microplaques et plus encore
. Propriétés des Qdot™ nanocristaux
Le Qdot™ conjugué de la streptavidine a la taille d’une grande macromolécule ou protéine (∼15 –à 20 nm) et représente la classe la plus brillante de réactifs de détection de streptavidina. Qdot™ Les conjugués de streptavidine sont fabriqués à partir d’un cristal à l’échelle nanométrique d’un matériau semi-conducteur (CdSe), qui est recouvert d’une couche semi-conductrice supplémentaire (ZnS) pour améliorer les propriétés optiques du matériau. Les Qdot™ conjugués de streptavidine 705 et Qdot™ 800, qui incluent CdSeTe, sont fabriqués de manière similaire. Ce matériau en noyau est ensuite recouvert d’une couche polymère qui permet aux matériaux d’être conjugués aux molécules biologiques et de conserver leurs propriétés optiques.
D’autres conjugués fluorescents de streptavidine sont disponibles
Nous offrons plusieurs autres Qdot™ couleurs ou essayez le Qdot™ kit échantillon de streptavidina, contenant Qdot™ des conjugués de streptavidine en six couleurs : 525, 565, 585, 605, 655 et 705. En plus des conjugués nanocristallins, nous offrons une large gamme de streptavidines conjuguées à Alexa Fluor™ des colorants, des colorants Oregon Green™ , des conjugués enzymatiques et des fluorophores traditionnels comme le colorant texan Red™ , la fluorescéine (FITC) et plus encore.
Trouver les conjugués
biotinylésNous offrons une gamme étendue de conjugués biotinylés pour une utilisation dans les stratégies de détection de la biotine-streptavidine.
Utilisez l’outil de recherche d’anticorps primaires pour trouver des anticorps primaires biotinylés
Utilisez l’outil de sélection d’anticorps secondaires pour détecter les anticorps secondaires biotinylés ainsi que les anticorps
biotinylés anti-colorants et anti-hapten. Biotine
endogène bloquante. Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les schémas de détection de la biotine-streptavidina. Pour des expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit endogène de blocage de biotine afin de minimiser cette interférence.
Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
Caractéristiques importantes des Qdot™ conjugués de streptavidine :
. Propriétés des Qdot™ nanocristaux
Le Qdot™ conjugué de la streptavidine a la taille d’une grande macromolécule ou protéine (∼15 –à 20 nm) et représente la classe la plus brillante de réactifs de détection de streptavidina. Qdot™ Les conjugués de streptavidine sont fabriqués à partir d’un cristal à l’échelle nanométrique d’un matériau semi-conducteur (CdSe), qui est recouvert d’une couche semi-conductrice supplémentaire (ZnS) pour améliorer les propriétés optiques du matériau. Les Qdot™ conjugués de streptavidine 705 et Qdot™ 800, qui incluent CdSeTe, sont fabriqués de manière similaire. Ce matériau en noyau est ensuite recouvert d’une couche polymère qui permet aux matériaux d’être conjugués aux molécules biologiques et de conserver leurs propriétés optiques.
D’autres conjugués fluorescents de streptavidine sont disponibles
Nous offrons plusieurs autres Qdot™ couleurs ou essayez le Qdot™ kit échantillon de streptavidina, contenant Qdot™ des conjugués de streptavidine en six couleurs : 525, 565, 585, 605, 655 et 705. En plus des conjugués nanocristallins, nous offrons une large gamme de streptavidines conjuguées à Alexa Fluor™ des colorants, des colorants Oregon Green™ , des conjugués enzymatiques et des fluorophores traditionnels comme le colorant texan Red™ , la fluorescéine (FITC) et plus encore.
Trouver les conjugués
biotinylésNous offrons une gamme étendue de conjugués biotinylés pour une utilisation dans les stratégies de détection de la biotine-streptavidine.
biotinylés anti-colorants et anti-hapten. Biotine
endogène bloquante. Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les schémas de détection de la biotine-streptavidina. Pour des expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit endogène de blocage de biotine afin de minimiser cette interférence.
Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 1 μM |
| Conjugué | Qdot 565 |
| Quantité | 50 μL |
| Contenu et stockage | 1 tube — Stocker à 2 à 6 °C; NE GÈLE PAS |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produit | Qdot |
| Type de produit | Conjugué de la sreptavidine (fluorescent) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.