missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ ProFlex™ Système PCR + Emballages plastiques, 3 x 32 puits

Numéro de catalogue. A41182
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Comprend 5 MicroAmp plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits (100 plaques au total)
Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
A41182 Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
A41183 Comprend 5 MicroAmp plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits (100 plaques au total)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A41182 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A41182

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le ProFlex système PCR combine la fiabilité et la performance auxquelles vous vous attendez des Applied Biosystems instruments avec des fonctions flexibles de configuration et de contrôle adaptées à vos besoins de recherche.

Le ProFlex système PCR combine la fiabilité et la performance auxquelles vous vous attendez des Applied Biosystems instruments avec des fonctions flexibles de configuration et de contrôle adaptées à vos besoins de recherche. Ce package inclut le système ainsi que des plastiques (soit MicroAmp des bandes à 8 tubes avec capuchons bombés attachés, soit MicroAmp des plaques de réaction PCR TriFlex et MicroAmp des films adhésifs transparents à 32 puits).

Système
• PCR Proflex Échange d’un bloc de 96 puits de 0,2 mL avec un autre type de bloc en cas de changement
• de débit Accède au système à distance (et pratiquement) via une application •
mobile Programmez l’instrument en quelques secondes avec une interface •
tactile simple à utiliser Simulez un ancien instrument avec des modes •
de simulation thermique Optimisez la PCR rapidement et efficacement avec des blocs

MicroAmp VeriFlex supérieurs au gradient Bandelettes de 8 tubes avec capuchons dômes attachés
MicroAmp Les bandes à 8 tubes avec capuchons dômes attachés comportent des capuchons dômes fixés individuellement, deux grandes languettes d’extrémité et des gradés de 20-μDes marqueurs L sur chaque tube pour aider à prévenir la contamination croisée, les erreurs de pipetage et les erreurs d’identification d’échantillons.
• Bande de huit tubes avec des bouchons en dôme attachés qui s’ouvrent et se ferment indépendamment pour éviter la contamination et l’évaporation, des bouchons inclinés qui permettent un positionnement efficace des bandes de tubes dans les racks et les blocs
• de cyclage thermique, étiquetage gravé A-H sur chaque tube, visible lorsque les bouchons sont ouverts ou fermés
•, languettes doubles pour un étiquetage correct et une manipulation facile
•, marqueurs gradués de mesure 20-L μ sur chaque tube pour la vérification

visuelle du volume
MicroAmp Plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits
MicroAmp Les plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits ont un design unique, avec trois plaques PCR identiques en polypropylène à 32 puits reliées par des languettes latérales doubles pour une utilisation avec des blocs thermiques à 32 puits et des blocs thermiques standards à 96 puits. Les plaques offrent la même construction à paroi mince que tous les autres MicroAmp plastiques, pour un excellent transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon, et elles sont validées pour une utilisation avec Applied Biosystems des cycleurs thermiques PCR pour un ajustement et une performance optimaux.
• Conçu pour être utilisé avec le ProFlex système PCR de 3 x 32 puits et tous Applied Biosystems les cycleurs thermiques
• standard à 96 puits Double languettes latérales faciles à déchirer pour une séparation simple en trois plaques •
individuelles de 32 puits Semi-jupes pour une manipulation et un étiquetage
• faciles Volume de travail standard de 250 μL, avec un volume maximal de puits de 300 μL lorsqu’utilisé avec un film •
adhésif Étiquetage alphanumérique sur chaque plaque de 32 puits pour une identification facile du puits
• Le film
MicroAmp adhésif transparent 32-puits certifié sans ADN, DNase et RNase MicroAmp

humain est conçu spécifiquement pour être utilisé avec MicroAmp des plaques de réaction PCR TriFlex 3 x 32 puits. Le film offre une alternative aux bandes de bouchon et scelle solidement les échantillons de 32 puits afin d’éviter l’évaporation par PCR et la contamination entre puits.
• Même design de produit que MicroAmp le film adhésif transparent pour plaques à 96 puits, mais prédécoupé pour s’adapter aux plaques à 32 puits Facile
• à appliquer et à retirer—, il suffit de décoller le support et d’appliquer fermement sur la plaque à 32 puits

Spécifications

Précision thermique ±0,25 °C (35 °C à 99,9 °C)
Contenu et stockage • ProFlex 3 x Système
• PCR à 32 puits 1 x MicroAmp 8 bandes de tubes avec capuchons dômes attachés, 0,2 mL (125 bandes)

Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
Uniformité thermique <0,5 °C (20 secondes après avoir atteint 95 °C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 22 x 13 x 10,6 po. (56,5 x 33 x 27,2 cm)
Capacité d'absorption 96-puits, 0,2 mL
Tension 100/240 V
Type d’écran 8,4 po. Écran tactile LCD TFT couleur
Type de produit Système PCR
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0 °C à 100 °C
Interface utilisateur USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Rapidité de chauffage/refroidissement 6 °C/s. (Bloc), 4,4 °C/s. (Échantillon)
Aperçu général Comprend MicroAmp des bandes à 8 tubes avec des capuchons dopés attachés, 0,2 mL (125 bandes)
Quantité 1 paquet
Poids 41 lb. (18.8 kg)
Configurations des blocs 3 x blocs VeriFlex à 32 puits et 2 zones
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats