missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rat GM-CSF Simplex
Description
Comprend
- Billes magnétiques concentrées enrobées d’anticorps monoclonaux contre le GM-CSF de rat
- norme GM-CSF rat (lyophilisé)
- 1 anticorps monoclonal anti-XR anti-rat conjugué (50x) anti-RAF
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantity | 96 Tests |
| Species | Rat |
| For Use With (Application) | Immunotest multiplex |
| Sample Type | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Sample Volume | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonym | Facteur stimulant de la colonie granulocyte-macrophage |