Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex NHP IL-8 (CXCL8) Simplex
Description
Comprend
- billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonal contre l’IL-8 des primates non humains
- Standard IL-8 pour primates non humains (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal IL-8 anti-primate non humain conjugué biotine (50x)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Singe |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | Interleukine-8, NAP-1, chimiokine C-X-C motif 8 |