Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex GITR humain (CD357) Simplex
Description
Comprend
- billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonal contre GITR humain (CD357)
- GITR humain (CD357) Standard (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal biotine conjugué (50x) anti-humain GITR (CD357)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Humain |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Sous-type de protéine | CD357 (GITR) |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | TNFRSF18, membre de la famille TNFR induisible par activation |