missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex EDA-1 simplex humain
Description
Comprend
- des billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonal contre l’EDA-1 humain
- Norme EDA-1 humaine (lyophilisée)
- Anticorps monoclonal anti-humain EDA-1 conjugué biotine (50x)
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécifications
Spécifications
| Quantity | 96 Tests |
| Species | Humain |
| For Use With (Application) | Immunotest multiplex |
| Sample Type | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Sample Volume | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonym | EDA, HED, ODT1, STHAGX1, XHED |