Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Simplex humain CD44var (v6)
Description
Comprend
- billes magnétiques concentrées recouvertes d’anticorps monoclonal contre le CD44var humain (v6)
- CD44var humain (v6) Standard (lyophilisé)
- Anticorps monoclonal anti-humain conjugué biotine (50x) anti-humain CD44var (v6)
- Tampon universel d’essai 10x
- Quantifier plusieurs cibles dans les surnageants en culture cellulaire/tissulaire, le sérum et le plasma
- ProcartaPlex Les essais utilisent Luminex™ xMAP une technologie pour la détection par multi-analytes des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
- Il est recommandé de diluer les échantillons de CD44var (v6) lorsqu’ils sont mesurés dans le sérum ou le plasma
- Le facteur de dilution de l’échantillon recommandé est de 1:20
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 96 Tests |
| Espèces | Humain |
| À utiliser avec (application) | Immunotest multiplex |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum |
| Volume d’échantillon | Sérum, plasma : 25 μL; CCS : 50 μL |
| Synonyme | VFF-7 Glycoprotéine phagocytaire I, antigène d’Hermès |