missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Marqueurs KVA préimprimés, Légende : 500

Numéro de catalogue. 19108531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type d’adhésif
19108531 Acrylique, Permanent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19108531 Fournisseur Brady™ Code fournisseur BRD50020

Aide à déterminer la classification KVA des transformateurs montés sur poteaux

  • Fabriqué en matériau réfléchissant de qualité ingénierie B-997 Bradylite
  • Un adhésif spécial pour température froide peut être appliqué à une température aussi basse que -10 °F (-27 °C)
  • Avec une doublure à fente pour une application facile
  • 11 légendes standard disponibles

Spécifications

Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Jaune
Format Découpé
Matériau Drap réfléchissant (B-997)
Type de produit Marqueur KVA préimprimé
Texte affiché Légende : 500
À utiliser avec (application) Marquage en conditions de faible lumière
Dimensions (impériale) 3,25 x 2,875 po. (W x H)
Dimensions (métrique) 8.25 x 7.3 cm (W x H)
Taille (impériale) de caractère 2,5 in
Hauteur (métrique) de caractère 6.35 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats