missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Seringues à échantillonnage de précision
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable (Pointe) |
| Aperçu général | Saison A |
| Diamètre (impériale) intérieur de l'aiguille | 0,012 po. |
| Diamètre (impériale) extérieur de l'aiguille | 0,029 po. |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage de précision |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2,25 in |
| Type de produit | Aiguille pour seringue |
| Numéro de pointe d’aiguille | 5 |
| Quantité | 3 Pk. |
| Emballage | 3 Pk. |
| Afficher plus de résultats |