missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonate de potassium, anhydre, granulaire, purifié, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18612523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
50 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18612523 50 kg Fût en fibre
18612520 500 g Bouteille en polyéthylène
18612521 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
18612522 12 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18612523 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur P123650KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 584-08-7

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Carbonate, Anhydrous, Granular
CAS % maximal 1
Forme physique Granular/Lump
Quantité 50 kg
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Niveau Purifié
Emballage Fût en fibre

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.