missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Pomalidomide

Numéro de catalogue. AC465702500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC465702500 250 mg
AC465700010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC465702500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465702500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 19171-8 | C13H11N3O4 | 273,25 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 19171-19-8
Formule moléculaire C13H11N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 273.25
Numéro MDL MFCD12756407
Clé InChI UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYNA-N
Nom de l’IUPAC 4-amino-2-(2,6-dioxopipéridine-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SOURIRES NC1=CC=CC2=C1C(=O)N(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Pomalidomide
Point de fusion 315,0 °C à 320,0 °C
Quantité 250 mg
Poids de formule 273.24
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Suspected of damaging fertility or the unborn child.

Precautionary Statement GHS P Statement Obtain special instructions before use.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Utilisation uniquement de la recherche RUO –