missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Polypeptone™ Peptone
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. b11910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
454 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
B11910 454 g
297108 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B11910 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 211910

Hydrolysat pancréatique de caséine et hydrolysat peptique de tissus animaux, mélangés à parts égales

Un mélange de peptones composé à parts égales d’un digestat pancréatique de caséine et d’un digestat peptique de tissus animaux.

Spécifications

Certifications/Compliance LUO
Content And Storage Conditions de conservation : 2 °C à 25 °C. Conserver au frais et au sec dans des contenants bien fermés.
Form Poudre
Product Type Milieux de culture déshydratés
Format Bouteille
For Use With (Application) Diverses bactéries, champignons et cellules de mammifères
Product Line Polypeptone
Quantity 454 g
Source Origine animale