missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Cône ovulée de pin, section longitudinale

Numéro de catalogue. S30286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S30286 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S30286 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BS18132

Lame de microscope préparée d’une section longitudinale de pomme ovulée de pin (femelle). Montre des écailles attachées à l’axe central. Coloré pour une meilleure visualisation des structures générales.

  • Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
  • Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
  • Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
  • Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
  • Montre les écailles attachées à l’axe central

Spécifications

Niveau de sécurité biologique 1
Concentration 10%
Classification Botanique
Matériau Verre
Type de support Section longitudinale
Quantité 1 de chaque
Type d’échantillon Cône ovulée de pin
Taille 25 x 77 mm (1 x 3 po)
Type de lame Diapositive préparée