missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pigment Red 254, TCI America™

Numéro de catalogue. P167625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P167625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P167625G Fournisseur TCI America Code fournisseur P167625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 84632-65-5
Formule moléculaire C18H10Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 357.19
Numéro MDL MFCD01941106
Clé InChI JNNHVXMCVRYTTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
PubChem CID 5490942
Nom de l’IUPAC 3,6-bis(4-chlorophényl)-1H,2H,4H,5H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
SOURIRES ClC1=CC=C(C=C1)C1=C2C(=O)NC(=C2C(=O)N1)C1=CC=C(Cl)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Pigment Red 254
Couleur Rouge
Quantité 25 g
Forme physique Cristal/Poudre
Poids de formule 357.19
EINECSNumber (5)-5896
TSCA Oui