missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Tampon de blocage sans protéines
Description
Le tampon bloquant sans protéines Pierce est un composé non protéique qui offre un blocage efficace pour les méthodes de détection des protéines à base de membranes et de plaques, ce qui entraîne un fond de fond extrêmement faible. Il est fourni dans un format pratique et prêt à l’emploi.
Les caractéristiques du tampon bloquant sans protéines incluent :
• Le bloqueur—sans protéines minimise ou élimine la réactivité croisée associée aux tampons•
de blocage à base de protéines Applications—compatibles avec le western blotting (membranes), ELISA microplaques et réseaux (lames en verre revêtu) Compatible—
• avec la streptavidine sans biotine; sans interférence avec les systèmes•
de détection de l’avidine et de la biotine Haute performance—Optimisés et validés dans de nombreuses méthodes protéiques pour fournir un rapport signal/bruit élevé (c’est-à-dire sans extinction de la liaison et du signal spécifiques, mais éliminant la liaison non spécifique et le fond de fond).
Les tampons de blocage traditionnels contiennent des protéines capables de réagir croisément dans certains systèmes d’immunodétection, ce qui entraîne un fond de fond élevé et un signal réduit. Les tampons bloquants sans protéines Pierce sont dépourvus de protéines tout en restant très efficaces pour bloquer les plaques, membranes et autres surfaces pour ELISA le western blotting, les réseaux de lames en verre et d’autres applications.
• Le bloqueur—sans protéines minimise ou élimine la réactivité croisée associée aux tampons•
de blocage à base de protéines Applications—compatibles avec le western blotting (membranes), ELISA microplaques et réseaux (lames en verre revêtu) Compatible—
• avec la streptavidine sans biotine; sans interférence avec les systèmes•
de détection de l’avidine et de la biotine Haute performance—Optimisés et validés dans de nombreuses méthodes protéiques pour fournir un rapport signal/bruit élevé (c’est-à-dire sans extinction de la liaison et du signal spécifiques, mais éliminant la liaison non spécifique et le fond de fond).
Les tampons de blocage traditionnels contiennent des protéines capables de réagir croisément dans certains systèmes d’immunodétection, ce qui entraîne un fond de fond élevé et un signal réduit. Les tampons bloquants sans protéines Pierce sont dépourvus de protéines tout en restant très efficaces pour bloquer les plaques, membranes et autres surfaces pour ELISA le western blotting, les réseaux de lames en verre et d’autres applications.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Protein-Free (PBS) |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |