missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 1-Step™ NBT/BCIP plus solution de substrat suppresseur

Numéro de catalogue. PI34070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI34070 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI34070 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34070

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Poudres et solutions prêtes à l'emploi du tétrazolium de nitro-bleu et de 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate pour la détection chromogénique des sondes de phosphatase alcaline.

Thermo Scientific™ Pierce La NBT et BCIP les substrats sont des poudres et des solutions prêtes à l'emploi de tétrazolium nitro-bleu et de 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate pour la coloration par blot chromogénique et IHC avec des sondes phosphatases alcalines.

La combinaison de NBT (chlorure de tétrazolium de nitro-bleu) et BCIP de (5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate sel p-toluidine) donne un précipité noir violet intense et insoluble lorsqu'il réagit avec la phosphatase alcaline, un conjugué enzymatique populaire pour les sondes anticorps. Le Pierce NBT et BCIP les poudres sont disponibles individuellement et en deux solutions pratiques prêtes à l’emploi (avec et sans suppresseur de levamisole pour l’activité endogène de phosphatase).

Points clés :

  • AP substrat – pour la détection de l’activité de phosphatase alcaline (alk-phos) sur des milieux solides, y compris la nitrocellulose et les membranes PVDF, ainsi que des échantillons de tissus fixés

  • Chromogène–, aucun équipement spécial nécessaire pour la visualisation; produit un précipité violet-noir facile à photographier

  • Les options – d’emballage choisissent des NBT individuels et BCIP des poudres, ou des solutions préformulées prêtes à l’emploi avec ou sans suppresseur de levamisole

1-Step™ NBT/BCIP

  • Idéal pour les applications immunoblottantes
  • Variabilité minimale de l’analyse à l’essai

1-Step Suppresseur NBT/BCIP Plus

  • Idéal pour colorer les tissus testés avec la phosphatase alcaline intestinale de veau sans l’interférence causée par les phosphatases endogènes
  • Contient 1 mM de léamisole pour inhiber l’activité phosphatase endogène

Spécifications

Aperçu général Solution de substrat suppresseur Pierce 1-Step NBT/BCIP Plus
Type de produit Substrat et suppresseur
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Compatibilité des membranes Nitrocellulose, PVDF
Gamme de produit 1-Step
Quantité 100 mL
Substrat Phosphatase alcaline
Réactivité Phosphatase alcaline
Contenu et stockage À la réception, entreposez-le à 4 °C. Le produit est livré avec une poche de glace.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.