missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Tampon de lyse IP

Numéro de catalogue. PI87787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
PI87787 100 mL
PI87788 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI87787 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 87787

Maximiser le rendement, la pureté et la compatibilité du lysat cellulaire avec ce réactif d’extraction protéique optimisé pour l’immunoprécipitation.

Thermo Scientific™ Pierce Le tampon de lyse IP est optimisé pour le rendement, la pureté du lysat cellulaire et la compatibilité avec l’immunoprécipitation.

Le tampon de lyse IP est un réactif de lyse des cellules entières chez les mammifères basé sur une formulation modifiée de tampon RIPA sans SDS. Ce tampon de lyse de force modérée solubilise efficacement les protéines cellulaires, mais ne libère pas d’ADN génomique ni ne perturbe les complexes protéiques comme le tampon RIPA ordinaire. Le tampon de lyse Pierce IP est spécialement formulé pour les tests de tirage et d’immunoprécipitation.

Points clés :

  • Optimisé pour la compatibilité avec les tests d’immunoprécipitation et de tirage vers le bas
  • Compatible avec les tests protéiques, les tests de reporter et les procédures d’immunoévaluation
  • La formule prête à l’emploi est efficace pour extraire les protéines cytoplasmiques, membranaires et nucléaires
  • Une formulation douce aide à maintenir les complexes protéiques pour la co-immunoprécipitation (co-IP)
  • Elle ne libère pas l’ADN génomique, ce qui peut causer une viscosité élevée de l’échantillon

Spécifications

Quantity 100 mL
Format Liquide
Product Type Tampon de lyse IP
Volume (Metric) 100 mL
Content And Storage À la réception, entreposez-le à 4 °C.
Product Line Pierce

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.