missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Tubes d’iodation
Description
Thermo Scientific™ Pierce Les tubes d’iodination sont des tubes à essai en verre de 12 x 75 mm pré-recouverts au fond du réactif d’iodation Pierce, qui active l’iode-125 pour les procédures d’iodation des protéines ou des peptides.
La popularité du réactif d’iodination Thermo Scientific Pierce provient de sa chimie douce et très efficace. Nous offrons ce réactif sous la forme la plus pratique et polyvalente sur le marché : pré-revêtement de la surface intérieure des tubes à essai de 12 mm x 75 mm.
Points clés :
- Les iodinations peuvent être complétées en moins de 2 minutes
- Élimine l’étape fastidieuse du revêtement de surface du réactif
- Fournit une surface uniforme recouverte de réactif et résistante aux éclats dans le tube
- Cela permet d’effectuer les iodinations directement dans le tube
- Permet de préactiver 1252 1 directement dans le tube
- Offre la possibilité d’iodiser des protéines sans que la protéine entre en contact direct avec le réactif d’iodation
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tube d’iodation |
| Quantité | 10 tubes |
| Contenu et stockage | Après la réception, conservez à température ambiante, protégés de l’humidité. Après avoir ouvert la pochette de barrière, refermez le sac intérieur refermable contenant les tubes avec les fermetures jaunes et le dessiccant. |
| Gamme de produit | Pierce |
| Étiquette ou colorant | Iode-125 |
| Type d’étiquette | Radioisotope |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.