missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Norme HeLa Digest/PRTC

Numéro de catalogue. FERA47997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
5 x 10 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERA47997 5 x 10 μg
FERA47996 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. FERA47997 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A47997
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La Thermo Scientific Pierce norme HeLa Digest/PRTC est une digestion complexe validée de protéines mammifères contenant des peptides supplémentaires marqués par des isotopes lourds en PRTC, conçue pour les tests de performance LC/MS.

The Thermo Scientific™ Pierce HeLa Digest/PRTC Standard is a validated complex mammalian protein digest containing additional PRTC heavy isotope-labeled peptides designed for LC/MS performance testing.

La Thermo Scientific Pierce norme HeLa Digest/PRTC est une digestion complexe validée de protéines mammifères contenant des peptides supplémentaires marqués par des isotopes lourds en PRTC, conçue pour les tests de performance LC/MS.

Les caractéristiques de la norme HeLa Digest/PRTC incluent :

  • Formulation pré-mixée pratique—du HeLa digest et de la norme PRTC dans un format prêt à l’emploi
  • Informative—permet une évaluation robuste de la performance des instruments LC/MS
  • Un mélange de haute qualité et cohérent vérifié—, documenté via des certificats d’analyse spécifiques à chaque lot
  • Stable—fourni dans un format lyophilisé

La norme Pierce HeLa Digest/PRTC est un mélange lyophilisé de 10 μg de digestion protéique HeLa avec 5 pmol de peptides PRTC afin d’évaluer la performance de l’instrument de chromatographie MS. La digestion protéique est dérivée d’une lignée cellulaire HeLa S3 de référence d’adénocarcinome bien établie, qui exprime plus de 15 000 protéines avec des modifications post-traductionnelles pertinentes. Ce digest complexe constitue une norme idéale pour les applications complexes en spectrométrie de masse de protéomies.

Le mélange inclus de calibration en temps de rétention peptidique Pierce contient 15 peptides synthétiques marqués par des isotopes lourds mélangés à un rapport équimolaire qui s’éluent à travers le gradient chromatographique. Les temps de rétention observés et les facteurs d’hydrophobie (HF) pour ces peptides calibrants sont ajustés à une équation linéaire pour déterminer la pente de la relation temps de rétention/HF. Cette équation et l’HF d’un peptide non caractérisé sont ensuite utilisées pour prédire le temps de rétention. En combinaison, le mélange est un outil puissant pour optimiser et évaluer les paramètres du LC, identifier la fenêtre totale d’élution peptidique, ainsi que pour optimiser et surveiller l’instrumentation de la SEP.

Cette norme est spécifiquement formulée pour les expériences LC/MS et ne contient ni sels ni détergents. L’utilisation routinière de la norme avant l’analyse des échantillons complexes permet de surveiller et de normaliser la performance des LC/MS entre les échantillons et au fil du temps.

Applications :

  • Évaluation qualitative des LC
  • Outil d’analyse QC pour l’évaluation de la performance des systèmes LC/MS
  • Normalisation LC/MS
  • Développement et optimisation des méthodes LC/MS
  • Normaliser les résultats en fonction de la variation des temps de rétention et des intensités de pointe entre les courses

Spécifications

Nom ou substance chimique HeLa Digest/PRTC Standard
Emballage Lyophilisée dans un flacon en verre
Synonyme HeLa/PRTC
Quantité 5 x 10 μg
Niveau MS