missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trousse de marquage des anticorps à la fluorescéine du NHS
Description
Thermo Scientific™ Les réactifs et kits de marquage à la fluorescéine et le FITC sont des dérivés haute performance du colorant fluorescéine, activés pour un marquage facile et fiable des anticorps, protéines et autres molécules destinés à être utilisés comme sondes fluorescentes.
Les colorants à fluorescéine sont utilisés dans des applications très variées, notamment la microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux et les tests basés sur l’immunofluorescence tels que le Western blotting et ELISA. Le FITC et la fluorescéine du NHS sont réactifs aux groupes amines primaires sur les protéines, peptides et autres biomolécules, tandis que la fluorescéine-5-maléimide et la 5-IAF réagissent avec les sulfhydryles libres sur les résidus de cystéine. La plupart des dérivés de fluorescéine activés sont des mélanges d’isomères avec des groupes réactifs attachés aux positions 5 et 6 de l’anneau inférieur. Les propriétés de ces isomères sont indiscernables en termes de spectres d’excitation et d’émission, et pour les applications protéiques, il n’est pas nécessaire d’isoler un isomère spécifique. L’isomère unique est utilisé dans des techniques de séparation à haute résolution telles que le séquençage et l’électrophorèse capillaire.
Points clés :
- Étiquetage spécifique à l’amine : le NHS-ester ou isothiocyanate marque efficacement les anticorps et autres protéines purifiées aux amines primaires (chaînes latérales de lysine). Procédure optimisée : en suivant le protocole standard, on obtient des anticorps avec d’excellents rapports colorant :protéine pour une activité et une fluorescence optimales. Fluors à usage unique : pas besoin de peser de petites quantités de poudre; les kits contiennent des fioles à usage unique de réactif Purification efficace : Les kits incluent de la résine de purification et des colonnes de rotation faciles à utiliser, assurant un retrait rapide et efficace des colorants non réagis et une excellente récupération des protéines
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Kit de marquage des anticorps à la fluorescéine Pierce |
| Type de produit | Trousse de marquage des anticorps |
| Quantité | Trousse de 3 réactions |
| Suffisant pour | Marquer et purifier 3 x 1 mg (2 mg/mL) d’IgG ou d’autres protéines |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Marquer et purifier 3 x 1 mg (2 mg/mL) d’IgG ou d’autres protéines Stocker NHS-Fluorescéine à -20 °C. Entreposez les autres composants du kit à 4 °C. |
| Excitation/Émission | 494/518 |
| Échelle d’étiquetage | 0,5 à 1 mg |
| Gamme de produit | Pierce |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (Diméthylsulfoxyde) |
| Étiquette ou colorant | FITC (Fluorescéine) |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.