Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Tampon de blocage rapide
Description
Optimisez les systèmes de Western blotting en réduisant à la fois le signal de fond et le temps d’incubation comparativement aux agents de blocage traditionnels grâce Thermo Scientific™ Pierce au Fast Blocking Buffer, une solution de bloqueur prête à l’emploi.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Utilisez rapidement – les deux tampons pour raccourcir le développement typique du Western blot de plus de 2 heures
Un protocole optimisé simple – rend l’analyse Western blot plus facile que jamais
Un fond – faible donne des résultats comparables aux tampons de blotting classiques de l’Ouest
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Blocking Buffer |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.