missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcool phényléthylique, USP, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18605140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
15.9 kg
200 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Flacon en verre ambrée
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18605140 200 L Flacon en verre ambrée
18605137 100 g Bouteille en verre ambrée
18605138 1 kg Bouteille en verre ambrée
18605139 15.9 kg Flacon en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18605140 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur P1058200LTBL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

P1058, 60-12-8, C8H10O

Spectrum™ Chemical Alcool phényléthylique, USP - Tous les produits chimiques USP Spectrum sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) selon le 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 60-12-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002886
Clé InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 2-phénylètane-1-OL
SOURIRES OCCC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Phenylethyl Alcohol
CAS % maximal 1
Point d’ébullition 218 °C (424,4 °F)
Résidus de calcination 5E-005
Emballage Flacon en verre ambrée
Indice de réfraction 1.531-1.534
Quantité 200 L
Niveau USP
Forme physique Liquide visqueux ou solide à faible fusion