missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Système PCR en temps réel Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 5, 96 puits, 0,2 mL, bureau

Numéro de catalogue. A31675
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 système
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
A31675 1 système
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A31675 Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur A31675

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 pour l’analyse pharmaceutique est conçu pour les utilisateurs recherchant des performances élevées, une grande polyvalence des colorants et des options de sécurité avancées dans un instrument abordable et facile à utiliser. Il est utilisé avec des trousses spécialisées de préparation et de quantification d’échantillons pour l’analyse des protéines de cellule hôte, de l’ADN de cellule hôte et des impuretés de protéine A dans les produits biologiques issus de cultures cellulaires. Le logiciel Design and Analysis optimisé convient autant aux utilisateurs débutants qu’expérimentés. Connecté au Thermo Fisher Cloud, le système permet un accès aux données à tout moment et en tout lieu.

Basé sur la technologie OptiFlex™ éprouvée (six canaux découplés avec LED blanche) et doté de six zones de température indépendantes Veriflex™, le système QuantStudio 5 à 96 puits améliore la précision et la sensibilité des données pour de nombreuses applications génomiques. Il intègre également des fonctions de sécurité des enregistrements électroniques et de contrôle d’accès pour aider à la conformité à la norme 21 CFR Part 11. Pour des solutions validées, consulter le numéro de catalogue A31672.

Les caractéristiques du QuantStudio système à 5 avec bloc à 96 puits incluent :

  • Technologie éprouvée OptiFlex (combinaisons de 6 canaux découplés/21 filtres avec DEL blanche) pour des résultats fiables
  • Gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonctionnalités de pause pour un meilleur contrôle des données d’expériences
  • Fonctionnalités logicielles intégrées pour soutenir la conformité aux lignes directrices 21 CFR Partie 11
  • Un logiciel sécurisé basé sur le cloud offre une accessibilité et des options de stockage accrues
  • Logiciel d’instruments simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Format de 0,2 mL à 96 puits

Thermo Fisher Cloud

Thermo Fisher Cloud offre aux scientifiques un endroit sécurisé pour stocker, analyser et partager des données. Téléversez les données depuis l’instrument ou téléversez vos propres fichiers depuis n’importe où vous avez accès au web. Applied Biosystems Les modules d’analyse qPCR dans le Thermo Fisher Cloud sont des outils logiciels basés sur un navigateur web, flexibles, rapides et faciles à utiliser.

Facile à utiliser

Le QuantStudio système PCR en temps réel 5 est compact dans sa forme, calibré en usine et livré dans un emballage convivial pour permettre une installation rapide et simple pour une utilisation immédiate. L’écran tactile interactif offre une expérience d’ergonomie moderne et les logiciels d’instruments simplifiés/modèles de protocoles pré-optimisés permettent aux utilisateurs de tout niveau d’expérience de configurer rapidement et de lancer une exécution.

Options de logiciels de conception et d’analyse :

Option 1 : QuantStudio Logiciels infonuagiques de conception et d’analyse

  • Prend en charge la configuration système basée sur navigateur web avec un PC ou un ordinateur MAC
  • Logiciel simplifié pour une meilleure utilisabilité et un temps de réponse amélioré
  • Permet un accès sécurisé à vos données quand et où vous le souhaitez via le nuage
  • Pas de logiciel à installer, pas de licences et pas de versions à mettre à jour

Option 2 : QuantStudio Conception et analyse de logiciels de bureau

  • Prend en charge, la configuration traditionnelle des systèmes informatiques co-localisés sur Windows™ 10 systèmes d’exploitation IOT
  • Logiciel simplifié pour une meilleure utilisabilité et un temps de réponse amélioré
  • Aucune licence d’achat

Contrôle total

Avec des fonctionnalités logicielles intégrées pour soutenir la conformité aux lignes directrices 21 CFR Partie 11, la gestion des comptes utilisateurs, le flux de travail verrouillé et les fonctions de pause, le QuantStudio système 5 offre aux utilisateurs un meilleur contrôle des données d’expérience.

Des résultats de performance en multiplex auxquels vous pouvez avoir confiance

Une amélioration de la précision des données puits à puits et instrument à instrument est obtenue grâce à OptiFlex la technologie. Dans le système à 96 puits, cette technologie comprend 6 canaux de filtre d’excitation et d’émission découplés, pour un total de 21 combinaisons de filtres, avec une DEL blanche.

Analyse de données sensibles

Détecter des changements de quantité cible aussi petits que 1,5 fois dans les réactions à plex simple et obtenir 10 logarogrammes de plage dynamique linéaire.

Grande polyvalence d’application

Des protocoles simples et optimisés, des tests et réactifs fiables, ainsi que des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, incluant l’expression génique, la variation génétique, la régulation génique, et plus encore.

Spécifications

Block Format Non interchangeables
Format Plaque à 96 puits
Content And Storage • QuantStudio 5 ordinateur de bureau à tour à bloc

• 96 puits de• 5 PCR en temps réel
Display Type Écran tactile
Shipping Condition Température ambiante
Quantity 1 système

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.