missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Concentrés tampons à gradient de pH
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DX083273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
CX-1 pH Gradient Buffer A
CX-1 pH Gradient Buffer B
Quantité:
125 mL
250 mL
500 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend Quantité
DX083273 CX-1 pH Gradient Buffer A 125 mL
DX083275 CX-1 pH Gradient Buffer B 125 mL
DX085346 CX-1 pH Gradient Buffer A 250 mL
DX085348 CX-1 pH Gradient Buffer B 250 mL
DX302779 CX-1 pH Gradient Buffer A 500 mL
DX302780 CX-1 pH Gradient Buffer B 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. DX083273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 083273

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des gradients robustes et reproductibles applicables à une large gamme de MAB et prêts à être utilisés avec les colonnes et systèmes LC existants, sans avoir besoin de formuler des phases mobiles.

Obtenez des gradients HPLC rapides et très robustes et reproductibles à l’aide Thermo Scientific™ des tampons de gradient de pH CX-1. Simples à optimiser et facilement automatisés, ces tampons sont applicables à la séparation HPLC de la majorité des médicaments biothérapeutiques des anticorps monoclonaux (mAB). Les tampons de gradient de pH CX-1 sont prêts à être utilisés avec les colonnes HPLC existantes sans avoir besoin de formuler des phases mobiles. Les tampons CX-1 permettent d’économiser du temps dans le développement de la méthode, facilitent le transfert de méthode vers QA/QC pour une large gamme de variantes de charge mAb grâce à une approche générique basée sur HPLC pour la caractérisation des mAb, et ne nécessitent pas d’ajustements de phase mobiles longs.

Les solutions tampons de pH peuvent être utilisées pour générer des gradients de pH linéaires et hautement reproductibles en chromatographie par échange cationique.

  • Gradients robustes et reproductibles
  • Prédire le pH de la biomolécule
  • Optimisation simple de la méthode
  • Facilement automatisé
  • Applicable à la majorité des MAb

Contrairement à la chromatographie traditionnelle par échange cationique utilisant des gradients de sel, il est possible de prédire le pH et la rétention attendue des variantes de charge et d’utiliser une plage de pH étroite pour obtenir une séparation à plus haute résolution.

Spécifications

Aperçu général Tampon de gradient de pH CX-1 A
À utiliser avec (équipement) Colonnes et systèmes LC
Volume (métrique) 125 mL
Comprend CX-1 pH Gradient Buffer A
pH 5.6
Quantité 125 mL
Concentration standard 10X
Caractéristiques vertes ACT Ecolabel (Gold)
Gamme de produit Thermo Scientific