missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther pétrolier, 35° à 60 °C, Baker ANALYZED™ ACS. Réactif, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 2003591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Emballage:
Bouteille en aluminium
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
2003591 1 L Bouteille en aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 2003591 Fournisseur Avantor Code fournisseur 926822

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Identifiants chimiques

CAS 8032-32-4
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide

Spécifications

Nom ou substance chimique Petroleum Ether
Nom Remarque 35° à 60 °C
Quantité 1 L
Point d’éclair −18,00 °C
Emballage Bouteille en aluminium
Gravité spécifique 1L = 0.68kg
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™ ACS