missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PESTANAL™ Chlorothalonil, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Agriculture, produits de nettoyage, cosmétiques, environnement, alimentation et boissons et soins personnels
Spécifications
Spécifications
| Gamme de produit | PESTANAL |
| CAS | 1897-45-6 |
| Forme physique | Sympa |
| Formule linéaire | C8 Cl4N2 |
| Numéro MDL | MFCD00045594 |
| Synonyme | Tetrachloroisophthalodinitrile |
| Catégorie | Analytical Standard |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de formule | 265.91 |
| Niveau | Norme analytique |
PESTANAL est une marque déposée d’International Sigma-Aldrich GmbH