missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentafluoroaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P092225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P092225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P092225G Fournisseur TCI America Code fournisseur P092225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Pentafluoroaniline
CAS 771-60-8
Point d’ébullition 153 °C
Formule moléculaire C6H2F5N
Quantité 25 g
Numéro MDL MFCD00007643
Synonyme pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
Clé InChI NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Nom de l’IUPAC Pentafluoroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 183.08
PubChem CID 13040
Poids de formule 183.08
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
RTECSNumber BY7920000
TSCA Oui